WHA2017009
Whatman® Antibiotic Assay Discs
diam. 9 mm
Synonim(y):
Z741329
About This Item
Kod UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 2017-009
Whatman Article No. 28418661 (US reference)
Średnica
9 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For determining the type of causal agent of infectious diseases and for checking their sensitivity to antibiotics and chemotherapeutic agents in vitro by means of the inhibition zone determination method.
Cechy i korzyści
- Antybiogram umożliwia racjonalną i selektywną chemioterapię.
- Krążki testowe mogą być powlekane środkami chemioterapeutycznymi, umieszczane na niewinizowanym agarze odżywczym i inkubowane.
- Wielkość strefy zahamowania jest miarą skuteczności substancji.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)