Kluczowe dokumenty
WHA1214240
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 114V
circles, diam. 240 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z740373, filter paper, filter papers, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1214-240
Whatman Article No. 28417931 (US reference)
Parametry
38 sec/100 mL speed (Herzberg)
8.9 psi wet burst
Średnica
240 mm
grubość
190 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
25 μm (Particle retention)
gramatura
77 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oszczędzające czas jakościowe krążki filtracyjne Whatman są oferowane w formie złożonej (wstępnie wypełnionej), co daje duże korzyści w porównaniu z płaskimi krążkami:
  • Oszczędność czasu wymaganego do złożenia okręgów w celu dopasowania ich do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtracyjna
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Filtrowanie wstępne nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne i te same wartości mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Klasa 114V: 25 μm (szybka, gładka bibuła filtracyjna)
Mocny filtr o bardzo szybkim przepływie. Idealny do gruboziarnistych cząstek i galaretowatych osadów. Gładka powierzchnia.
Cechy i korzyści
  • Nominalna retencja cząstek na poziomie 25 µm
  • Szybka filtracja (Herzberg 38 s)
  • Chemicznie stabilna żywica zapewnia zwiększoną wytrzymałość na mokro
  • Karbowany (wstępnie karbowany) arkusz filtracyjny zapewnia łatwość użycia i kompatybilność z lejkami stożkowymi
  • Gładka powierzchnia filtra zapewnia skuteczne odzyskiwanie osadów
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)