Kluczowe dokumenty
WHA1201150
Whatman® Prepleated Qualitative Filter Paper, Grade 1V
circles, diam. 15 cm, pack of 100
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose
circles
Właściwości
Grade 1V
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1201-150
Parametry
150s/100mL speed (Herzberg)
Średnica
15 cm
grubość
180 μm
popiół
0.06%
wielkość porów
11 μm retention
gramatura
88 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Składana bibuła filtracyjna do rutynowych zastosowań o średniej retencji i szybkości przepływu. Obejmuje szeroki zakres zastosowań laboratoryjnych i jest często używana do klarowania cieczy.
  • Oszczędność czasu wymaganego do złożenia okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Filtrowanie wstępne nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same wartości mogą być stosowane dla płaskich okręgów.
  • Oszczędzające czas jakościowe filtry Whatman są oferowane w tej wygodnej formie, która zapewnia znaczne korzyści w porównaniu z płaskimi kółkami.
Klasa 1V: 11 um
Szeroko stosowany do filtracji ogólnego przeznaczenia. Charakteryzuje się doskonałą retencją cząstek oraz dobrą szybkością filtracji i wydajnością. Dostępny również w formie płaskiej jako Grade 1
Cechy i korzyści
  • Nominalna retencja cząstek na poziomie 11 µm wspomaga filtrację ogólną
  • Średnia prędkość filtracji (Herzberg 150 s)
  • Wstępnie złożony filtr zapewnia łatwość użycia i oszczędność czasu w przypadku stożkowych lejków filtracyjnych; pozwala uniknąć konieczności składania okręgów w kwadraty
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)