WHA1204125
Whatman® Prepleated Qualitative Filter Paper, Grade 4V
circles, diam. 125 mm, pack of 100
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
cellulose
circles
Właściwości
Grade 4V
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1204-125
Parametry
37s/100mL speed (Herzberg)
Średnica
125 mm
grubość
205 μm
popiół
0.06%
wielkość porów
25 μm retention
gramatura
96 g/m2
Opis ogólny
Wstępnie przygotowana bibuła filtracyjna szeroko stosowana do filtracji ogólnego przeznaczenia. Charakteryzuje się doskonałą retencją cząstek oraz dobrą szybkością filtracji i wydajnością.
Klasa 4V: 25 um
Dostępne również w formie płaskiej jako klasa 4.
- Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
- Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
- Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
- Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
- Filtrowanie wstępne nie wpływa znacząco na żadne z danych technicznych, a te same dane mogą być używane dla płaskich okręgów.
- Oszczędzające czas jakościowe filtry Whatman są oferowane w tej wygodnej formie, która zapewnia znaczne korzyści w porównaniu z płaskimi kółkami.
Klasa 4V: 25 um
Dostępne również w formie płaskiej jako klasa 4.
Cechy i korzyści
- Bardzo szybki przepływ
- Zatrzymywanie gruboziarnistych i galaretowatych osadów
- Nominalna retencja cząstek na poziomie 20-25 µm
- Duża prędkość filtracji (Herzberg 37 s)
- Karbowany (wstępnie karbowany) dla kompatybilności ze stożkowymi lejkami filtracyjnymi bez potrzeby dalszego składania
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)