Kluczowe dokumenty
WHA1006150
Whatman® qualitative filter paper, Grade 6
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z240842, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1006-150
Whatman 28414056 (US reference)
Parametry
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
150 mm
grubość
180 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
3 μm (Particle retention)
gramatura
100 g/m2
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
  • Stosowane w jakościowych technikach analitycznych do określania i identyfikacji materiałów.
  • Dostępne są również gotowe filtry jakościowe, które zapewniają lepsze natężenie przepływu i zwiększoną pojemność w porównaniu z równoważnymi filtrami płaskimi.
  • Dwa razy szybsze niż klasa 5 przy podobnej retencji drobnych cząstek.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)