Kluczowe dokumenty
WHA10312612
Whatman® qualitative filter paper, Grade 602 h
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z749265
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10312612
Whatman Article No. 28414282 (US reference)
Parametry
375 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
150 mm
grubość
160 μm
wielkość porów
<2 μm
gramatura
84 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Grade 602 h: < 2 μm (slow, dense filter paper)
This grade is a dense filter paper for collecting very small particles and removing fine precipitates. Used in sample preparation, e.g., in the beverage industry for residual sugar determination, acidic spectra, refractometric analysis, and HPLC.
Cechy i korzyści
  • Filtry celulozowe są stosowane w jakościowych technikach analitycznych do oznaczania i identyfikacji materiałów.
  • Dostępne są również gotowe filtry jakościowe, które zapewniają lepsze natężenie przepływu i zwiększoną pojemność w porównaniu z równoważnymi filtrami płaskimi.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)