Kluczowe dokumenty
WHA10313947
Whatman® application specific filter, prepleated qualitative filter paper, Grade 2555 1/2
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z749338
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose membrane
circles
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10313947
Whatman Article No. 28414327 (US reference)
Parametry
55 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
185 mm
grubość
170 μm
wielkość porów
7-12 μm (Particle retention)
gramatura
75 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Średnio szybka bibuła filtracyjna stosowana do filtracji zacieru w celu oznaczenia zawartości ekstraktu w słodzie i brzeczce oraz do usuwania dwutlenku węgla z piwa. Oszczędzająca czas jakościowa bibuła Whatman jest oferowana w tej wygodnej formie, która daje duże korzyści w porównaniu z płaskimi krążkami.
Klasa 2555 ½ : 7-12 mm (średnio szybka bibuła filtracyjna)
Średnio szybka bibuła filtracyjna. Specyficzne zastosowanie, używana do filtracji zacieru w celu oznaczenia ekstraktu w słodzie i brzeczce oraz do usuwania dwutlenku węgla z piwa.
Cechy i korzyści
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)