WHA1113150
Whatman® qualitative filter paper, Grade 113, creped
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z240915, filter papers, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1113-150
Whatman Article No. 28417665 (US reference)
Parametry
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
9 psi wet burst
Średnica
150 mm
grubość
420 μm
wielkość porów
30 μm (Particle retention)
gramatura
125 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grade 113: 30 μm (fast, creped filter paper)
Ultra high loading capacity with a particle retention making it ideal for use with coarse or gelatinous precipitates. Fastest flow rate of the qualitative grades. Creped surface. Thickest filter paper in the qualitative range.
Cechy i korzyści
- Bardzo wysoka wydajność załadunku z retencją cząstek dobrze dostosowaną do stosowania z gruboziarnistymi lub galaretowatymi osadami.
- Najszybsze tempo przepływu wśród filtrów jakościowych.
- Najgrubsza bibuła filtracyjna w asortymencie jakościowym.
- Marszczona powierzchnia.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA1113150 | 4061831625066 |