Kluczowe dokumenty
WHA1113110
Whatman® qualitative filter paper, Grade 113, creped
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z752509
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1113-110
Whatman Article No. 28417663 (US reference)
Parametry
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
9 psi wet burst
Średnica
110 mm
grubość
420 μm
wielkość porów
30 μm (Particle retention)
gramatura
125 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These extremely strong filter papers have a high wet strength due to the addition of a small quantity of chemically stable resin. Normal qualitative applications will not introduce any significant impurities into the filtrate. The resins do, however, contain nitrogen so these grades should not be used in Kjeldahl estimations, etc. Some wet strengthened grades are available in folded (prepleated) forms.
Grade 113: 30 μm (fast, creped filter paper)
Ultra high loading capacity with a particle retention making it ideal for use with coarse or gelatinous precipitates. Fastest flow rate of the qualitative grades. Creped surface. Thickest filter paper in the qualitative range.
Cechy i korzyści
  • Bardzo wysoka wydajność załadunku z retencją cząstek dobrze dostosowaną do stosowania z gruboziarnistymi lub galaretowatymi osadami.
  • Najszybsze tempo przepływu wśród filtrów jakościowych.
  • Najgrubsza bibuła filtracyjna w asortymencie jakościowym.
  • Marszczona powierzchnia.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)