WHA10462656
Whatman® Puradisc AQUA
30 Syringe Filter, cellulose acetate, 0.45 μm, 50/pk
Synonim(y):
Z698679
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose acetate membrane
polycarbonate housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10462656
Whatman Article No. 28415774 (US reference)
Średnica
30 mm
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Wstępnie umyty, hydrofilowy filtr strzykawkowy CA
Analiza DOC (rozpuszczony węgiel organiczny) i COD (chemiczne zapotrzebowanie na tlen) są powszechnymi metodami określania poziomów zanieczyszczeń organicznych.
Precyzyjne filtrowanie próbki jest kluczowym krokiem w analizie DOC i ChZT, a jakość filtra strzykawkowego powinna zachować integralność próbki. Filtry strzykawkowe Aqua 30 Puradisc są wstępnie płukane, aby zminimalizować wypłukiwanie węgla z membrany octanu celulozy, co w przeciwnym razie mogłoby doprowadzić do zanieczyszczenia próbki.
Cechy i korzyści
- Z serii Puradisc FP 30
- Hydrofilowe filtry strzykawkowe z octanu celulozy o niskim poziomie wiązania białek
- Wstępnie płukany filtr strzykawkowy z octanu celulozy (CA) o zmniejszonej zawartości węgla organicznego.
- Zaprojektowany do przygotowywania próbek do analizy rozpuszczonego węgla organicznego i chemicznego zapotrzebowania na tlen
- Standardowe złącza wlotowe i wylotowe luer
Przydatność
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)