WHA10418712
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes
polycarbonate filter, filter diam. 47 mm, pore size 1 μm, non-sterile, case of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104921
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
polycarbonate filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10418712
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
wielkość porów
1 μm
Zastosowanie
- Mikroskopia epifluorescencyjna
- Analiza środowiskowa
- Biologia komórkiTestowanie EPA
- Testowanie paliwa
- Testy biologiczne
- Parazytologia
- Analiza powietrza
- Mikrobiologia wody
Informacje prawne
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)