Kluczowe dokumenty
WHA10410012
Whatman® regenerated cellulose RC60 filter discs 1 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
membrana filtrująca
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® regenerated cellulose membrane filters, RC60 Membrane Circles, diam. 47 mm, pore size 1 μm
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10410012
Whatman Article No. 28415269 (US reference)
Średnica
47 mm
wielkość porów
1 μm
Opis ogólny
Filtry membranowe z regenerowanej celulozy Whatman firmy Cytiva to mikroporowate filtry z octanu celulozy wykonane bez użycia środków zwilżających. RC60 oferuje niski poziom zanieczyszczeń ekstrahowalnych i szeroką kompatybilność zarówno z mediami organicznymi, jak i wodnymi.
Wszechstronne filtry strzykawkowe zregenerowanej celulozy
Filtry strzykawkowe wymagają wysokiej jakości mikroporowatych filtrów membranowych, które w minimalnym stopniu wpływają na analizę próbek z zanieczyszczeniami ekstrahowalnymi. Filtry membranowe z regenerowanej celulozy firmy Cytiva charakteryzują się szeroką kompatybilnością z rozpuszczalnikami i zapewniają bardzo niski poziom ekstrakcji w szerokiej gamie rozpuszczalników do próbek. Dzięki temu są odpowiednie do przygotowywania próbek w wielu zastosowaniach oraz jako samodzielne lub strzykawkowe membrany filtracyjne.
Cechy i korzyści
  • Spontaniczne zwilżanie z bardzo dobrą wytrzymałością na zwilżanie
  • Odporność chemiczna odpowiednia dla szerokiego zakresu mediów wodnych i organicznych
  • Stabilność mechaniczna z niskim poziomem wiązania białek
  • Niski poziom ekstrakcji minimalizujący zanieczyszczenie próbki
  • Może być sterylizowany wszystkimi popularnymi metodami
Inne uwagi
Field of Use : Any microbiological or biotechnological application, including, but not limited to application of membranes for diagnostic, medical, biological, pharmaceutical, consumer product and food and beverage purposes.
Informacje prawne
Membrany nitrocelulozowe (FFHP, Immunopore i BA)
Sprzedawane na licencji DE10102744 i ich zagraniczne odpowiedniki
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)