WHA10410314
Whatman® regenerated cellulose RC58 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Synonim(y):
membrana filtrująca
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® regenerated cellulose membrane filters, RC58 Membrane Circles, diam. 50 mm, pore size 0.2 μm
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10410314
Whatman Article No. 28415289 (US reference)
Średnica
50 mm
wielkość porów
0.2 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wszechstronne filtry strzykawkowe zregenerowanej celulozy
Filtry strzykawkowe wymagają wysokiej jakości mikroporowatych filtrów membranowych, które w minimalnym stopniu wpływają na analizę próbek z zanieczyszczeniami ekstrahowalnymi. Filtry membranowe z regenerowanej celulozy firmy Cytiva charakteryzują się szeroką kompatybilnością z rozpuszczalnikami i zapewniają bardzo niski poziom ekstrakcji w szerokiej gamie rozpuszczalników do próbek. Dzięki temu są odpowiednie do przygotowywania próbek w wielu zastosowaniach oraz jako samodzielne lub strzykawkowe membrany filtracyjne.
Cechy i korzyści
- Spontaniczne zwilżanie z bardzo dobrą wytrzymałością na zwilżanie
- Odporność chemiczna odpowiednia dla szerokiego zakresu mediów wodnych i organicznych
- Stabilność mechaniczna z niskim poziomem wiązania białek
- Niski poziom ekstrakcji minimalizujący zanieczyszczenie próbki
- Może być sterylizowany wszystkimi popularnymi metodami
Inne uwagi
Informacje prawne
Sprzedawane na licencji DE10102744 i ich zagraniczne odpowiedniki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10410314 | 4061834015185 |