Kluczowe dokumenty
WHA10406814
Whatman® mixed cellulose ester ME 25 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), nonsterile, interleaving paper, 100 EA, 100 ea, 50 mm diam
Synonim(y):
membrana osmotyczna, membrana wytrawiana, membrany wodne
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME25/21, diam. 50 mm, pore size 0.45 μm, white with black grid
Właściwości
white with black grid
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10406814
Whatman Article No. 28415173 (US reference)
Średnica
50 mm
membrana śr.
47 mm
wielkość porów
0.45 μm
Cechy i korzyści
  • Dostępne opcje sterylne do zastosowań krytycznych.
  • Doskonały kontrast ułatwiający wykrywanie cząstek.
  • Siatki są nietoksyczne i nie hamują rozwoju bakterii, zapewniając integralność próbki.
  • Czarne membrany gładkie i czarne z siatką zawierają mieszankę azotanu celulozy i octanu celulozy.
  • Membrana oferuje wysoki stopień wewnętrznej powierzchni dla większej adsorpcji produktu.
  • Większa pojemność na zanieczyszczenia.
  • Biologicznie obojętne z dobrą stabilnością termiczną.
  • Brak środków powierzchniowo czynnych zanieczyszczających próbki.
  • Jednolita mikroporowata struktura membrany zapewnia wysokie natężenie przepływu.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)