Kluczowe dokumenty
WHA10401116
Whatman® Protran® nitrocellulose membranes
Circles - BA85, pore size 0.45 μm, diam. 82 mm
Synonim(y):
membrana bibułowa, membrana nitrocelulozowa, membrana transferowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10401116
Whatman Article No. 28414963 (US reference)
Średnica
82 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
Opis ogólny
Wyprodukowana przy użyciu 100% czystej nitrocelulozy, aby zapewnić najwyższą zdolność wiązania. Właściwości powierzchni membrany zapewniają doskonały stosunek sygnału do szumu bez konieczności stosowania rygorystycznych warunków płukania. Udowodniono, że opatentowana formuła nitrocelulozy Protran zapewnia doskonałą trwałość białek. Dowody wskazują, że białka zachowują aktywność rozpoznawania molekularnego przez pięć lat na Protranie.
  • Zdolność wiązania, 75 - 110 μg/cm2
  • Wysokie wiązanie, niskie tło
  • Matryca wolna od trytonu
  • Uniwersalna membrana do blottingu - izotopowe, chemluminescencyjne, kolorymetryczne i fluorescencyjne metody detekcji
Membrany nitrocelulozowe (NC) Protran są najczęściej wybieranymi nośnikami transferowymi na świecie do szerokiego zakresu zastosowań. Membrany Protran są produkowane przy użyciu 100% czystej nitrocelulozy, aby zapewnić najwyższą możliwą zdolność wiązania. Inne membrany określane jako "nitrocelulozowe" mogą w rzeczywistości zawierać duże ilości octanu celulozy, co obniża zdolność wiązania białek. Membrany Protran charakteryzują się najlepszą wytrzymałością spośród wszystkich czystych membran nitrocelulozowych.
Są one kompatybilne z różnymi metodami detekcji, w tym izotopowymi, chemiluminescencyjnymi (opartymi na luminolu), kolorymetrycznymi i fluorescencyjnymi. W przeciwieństwie do membran PVDF, nitroceluloza Protran nie wymaga etapu wstępnego zwilżania metanolem. To sprawia, że Protran jest membraną z wyboru dla białek, które preferują środowisko wodne. Przed transferem membrana jest po prostu zwilżana w wodzie, a następnie umieszczana w buforze transferowym. Żadne inne etapy obróbki wstępnej nie są konieczne.
Wysokie wiązanie, niskie tło:
Oprócz wysokiej zdolności wiązania, membrany nitrocelulozowe Protran mają z natury bardzo niskie tło. Doskonałe właściwości powierzchni membrany gwarantują doskonały stosunek sygnału do szumu, bez konieczności stosowania rygorystycznych warunków płukania.
Wysoka retencja małych białek:
Rozmiar porów 0,2 μm membrany nitrocelulozowej Protran (BA83) ma dużą powierzchnię, zapewniając wiązanie małych białek poniżej 20 kD poprzez zmniejszenie "przedmuchiwania". Membrana o wielkości porów 0,45 μm (BA85) jest idealna do próbek o większej masie cząsteczkowej. BA79, o wielkości porów 0,1 μm, jest membraną z wyboru dla mniejszych białek poniżej 7 kD. Unikalną zaletą zastrzeżonej formuły nitrocelulozy Protran jest udowodniony okres trwałości związanych białek. Dowody empiryczne pokazują, że białka zachowują aktywność rozpoznawania molekularnego przez pięć lat na Protran.
Kanapki do blottingu Protran:
Wstępnie przycięta membrana nitrocelulozowa i 2 arkusze papieru do blottingu 3MM Chr są wstępnie zapakowane w kanapkę, aby zaoszczędzić czas. Jest ona wykonana z naszych membran Protran BA83 lub BA85, najwyższej jakości membran NC dostępnych do blottingu.
Inne uwagi
Field of Use : Any microbiological or biotechnological application, including, but not limited to application of membranes for diagnostic, medical, biological, pharmaceutical, consumer product and food and beverage purposes.
Informacje prawne
Membrany nitrocelulozowe (FFHP, Immunopore i BA)
Sprzedawane na licencji DE10102744 i ich zagraniczne odpowiedniki
Protran is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)