Kluczowe dokumenty
HATF09025
Millipore
Immobilon® MCE Membrane Filter
0.45 μm Pore Size, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Immobilon®-NC Transfer Membrane
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size, Immobilon®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
plain filter
white filter
Poziom jakości
opis
90 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
Millipore
Parametry
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
metody
western blot: suitable
Średnica
90 mm
śr. filtra
90 mm
grubość
150 μm
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 1.51
Matryca
Immobilon®
wielkość porów
0.45 μm pore size
79 % porosity
pojemność
117 μg/cm2 (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
punkt pęcherzykowania
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
kompatybilność
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
metoda wykrywania
colorimetric
fluorometric
radioactive
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
  • Biological solutions
  • Cell contact
  • Very small volumes requiring surfactant-free surfaces
  • Isolation of virus-like particles in wastewater
  • Microplastics analysis grade water
  • Nucleic acid binding, including eDNA
Informacje prawne
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jiao Meng et al.
Annals of translational medicine, 8(5), 200-200 (2020-04-21)
Autophagy plays an important role in cellular homeostasis. Epigallocatechin gallate (EGCG), a polyphenol derived from green tea, has been shown to elicit vascular protective effects. Our study aimed to investigate the protective effect of EGCG in an endothelial injury model