WHA10347523
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade Shark Skin®, creped
circles, diam. 385 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z146455, filter papers
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters (super-refined)
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10347523
Whatman Article No. 28414652 (US reference)
Parametry
77.5 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
385 mm
grubość
170 μm
wielkość porów
8-12 μm (Particle retention)
gramatura
44 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Oczyszczanie olejów jadalnych, napojów i masła kakaowego do zastosowań spożywczych i kosmetycznych. Redukcja zanieczyszczeń obniża ilość reagentów i zwiększa wydajność oleju, co minimalizuje koszty produkcji i pomaga zapewnić zgodność z przepisami.
- Usuwanie zawieszonych ciał stałych do oczyszczania kąpieli galwanicznych
- Papier ochronny do pras filtracyjnych
- Bardzo cienki z wysoką wytrzymałością na mokro: umożliwia obsługę, gdy jest mokry; umożliwia stosowanie pod ciśnieniem; zapewnia trwałość i wsparcie strukturalne w filtracji wodnej
- Krepowany papier filtracyjny: ma zwiększoną powierzchnię, która skraca czas filtracji i pozwala na większą rozciągliwość i elastyczność
- Trwały: odporny na słabe kwasy i zasady
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)