WHA10331554
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 520b 1/2, creped
circles, diam. 385 mm, pack of 50
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z696102, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters (super-refined)
circles
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 10331554
Whatman Article No. 28414455 (US reference)
Parametry
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
385 mm
grubość
650 μm
wielkość porów
20 μm (max.)
gramatura
148 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)