Kluczowe dokumenty
WHA10331553
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 520b 1/2, creped
circles, diam. 320 mm, pack of 50
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z696099, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters (super-refined)
circles
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 10331553
Whatman Article No. 28414454 (US reference)
Parametry
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
320 mm
grubość
650 μm
wielkość porów
20 μm (max.)
gramatura
148 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Te bibuły filtracyjne są wykonane z super rafinowanej celulozy i zostały specjalnie zaprojektowane, aby mieć szczególne właściwości dla każdego zastosowania technicznego. Zakres zastosowań sięga od filtracji napojów po oczyszczanie kąpieli galwanicznych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)