WHA1001918
Whatman® qualitative filter paper, Grade 1
sheets, W × L 460 mm × 570 mm, pack of 500
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z695122, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose
sheets
Właściwości
Grade 1
opakowanie
pack of 500
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 1001-918
Whatman Article No. 28413938 (US reference)
Parametry
0.25 psi wet burst
150 sec/100 mL speed (Herzberg)
szer. × dł.
460 mm × 570 mm
grubość
180 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
11 μm (Particle retention)
gramatura
87 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The most widely used filter paper for routine applications with medium retention and flow rate. These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Cechy i korzyści
- Jakościowe separacje analityczne osadów, takich jak siarczan ołowiu, szczawian wapnia (gorący) i węglan wapnia.
- Analiza gleby rolniczej i procedury testowania nasion
- Techniki przemysłowego przetwarzania żywności w celu ekstrakcji cieczy lub oddzielania stałych środków spożywczych od powiązanej cieczy
- Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza poprzez zbieranie pyłu atmosferycznego z przepływu powietrza i fotometryczny pomiar intensywności plam.
- Wykrywanie gazu za pomocą chromogenezy ilościowej z odbiciem optycznym
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)