Kluczowe dokumenty
WHA10318489
1731 jakościowa bibuła filtracyjna, klasa 470
W × L 230 mm × 305 mm, pkg of 25 ea
Synonim(y):
Whatman® qualitative filter paper, Grade 470, Whatman filter, Whatman paper, Z696048, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
sheets
Właściwości
Grade 470
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10318489
Whatman Article No. 28414406 (US reference)
Parametry
fast flow rate
szer. × dł.
230 mm × 305 mm
wielkość porów
20-30 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grade 470 has a soft surface. For gelatinous samples. Used for the absorption of culture media, as blotting paper, for electrophoresis and amino acid chromatography.
Cechy i korzyści
  • Miękka powierzchnia.
  • Do próbek galaretowatych.
  • Absorpcja pożywek hodowlanych, jako bibuła do elektroforezy i chromatografii aminokwasów.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WHA103184894061831623758