Kluczowe dokumenty
WHA10318493
Whatman® qualitative filter paper, Grade 470
sheets, L × W 460 mm × 570 mm
Synonim(y):
Z749478
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
sheets
Właściwości
Grade 470
opakowanie
pk of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10318493
Whatman Article No. 28414407 (US reference)
Parametry
fast flow rate
dł. × szerokość
460 mm × 570 mm
wielkość porów
20-30 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Arkusze aplikacyjne papieru klasy 470.
Cechy i korzyści
  • Miękka powierzchnia
  • Do próbek galaretowatych.
  • Absorpcja pożywek hodowlanych, jako bibuła do elektroforezy i chromatografii aminokwasów.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)