Merck
W6977
Methacetin-(methoxy-13C)
API for Clinical Studies
Synonim(y):
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)acetamide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4O13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
mp
128-130 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
Klucz InChI
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
Opakowanie
Ten produkt jest dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)