Merck
W6624
Pyruvic -2-13C acid
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH313COCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥95% (CP)
Formularz
viscous liquid
bp
165 °C
mp
11-12 °C
przesunięcie masy
M+1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
C[13C](=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1
Klucz InChI
LCTONWCANYUPML-VQEHIDDOSA-N
Opakowanie
Ten produkt jest dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brian T Chung et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 309, 106617-106617 (2019-10-28)
We developed methods for the preparation of hyperpolarized (HP) sterile [2-13C]pyruvate to test its feasibility in first-ever human NMR studies following FDA-IND & IRB approval. Spectral results using this MR stable-isotope imaging approach demonstrated the feasibility of investigating human cerebral