Kluczowe dokumenty
W437100
1,1-Diethoxy-3-methylbutane
≥98%, FG
Synonim(y):
Acetal dietylowy izowaleraldehydu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
chocolate; fruity; ethereal; rum
ciąg SMILES
O(C(OCC)CC(C)C)CC
InChI
1S/C9H20O2/c1-5-10-9(11-6-2)7-8(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
DDGBOLJFAMEBOE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
106.7 °F - closed cup - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
41.5 °C - closed cup - (External MSDS)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)