Merck
W350575
Sigma-Aldrich
3-Methylbutyl 2-methylbutanoate
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
Isoamyl 2-methylbutyrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Numer FEMA:
3505
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
9.530
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
41 °C/1.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; berry; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCC(C)C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)10(11)12-7-6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
VGIRHYHLQKDEPP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Pobierz nasz Katalog smaków i zapachów, aby zobaczyć całą naszą linię produktów.
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszą najnowszą ofertą smaków i zapachów.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)