Merck
W332402
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
≥85%
Synonim(y):
3,5,5-trimethyl hexanol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.25
Numer FEMA:
3324
Numer WE:
Nr Rady Europy:
702
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.055
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
tw
193-194 °C (lit.)
gęstość
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; floral; herbaceous
ciąg SMILES
CC(CCO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol is a branched chain saturated alcohol that is commonly used as a fragrance ingredient. It occurs naturally in Lycii fructus.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fragrance material review on 3, 5, 5-trimethyl-1-hexanol.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48,, S47-S50 (2010)
Aroma?Active Components of Lycii fructus (kukija).
Lee GH, et al.
Journal of Food Science, 73(6) (2008)