Merck
W318844
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-furanthiol
natural, 1% in Sunflower oil
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.17
Numer FEMA:
3188
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
13.055
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
botanical
klasa czystości
Halal
Kosher
natural
gęstość pary
>1 (vs air)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518 (lit.)
bp
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty; roasted; sulfurous
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
Klucz InChI
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Pobierz nasz Katalog smaków i zapachów, aby zobaczyć całą naszą linię produktów.
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszą najnowszą ofertą smaków i zapachów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W318844-SAMPLE-K
W318844-100G-K
W318844-1KG-K