Merck
W246603
Sigma-Aldrich
Eucalyptus oil
natural (US), 70-75%, FCC
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2466
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
Eucalyptus globulus Labillardiere
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
Próba
70-75%
pochodzenie
China origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46
bp
175 °C
gęstość
0.909 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
herbaceous
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)