Kluczowe dokumenty
N0401000
Neomycin sulfate, for microbiological assay
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Neomycin sulphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H46N6O13 · xH2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
614.64 (free base basis)
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
neomycin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CN)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@@H]2N)N)O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)OC4O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O)CN)CO
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22?,23+;/m1./s1
Klucz InChI
OIXVKQDWLFHVGR-GQTDVWSESA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Siarczan neomycyny, do badań mikrobiologicznych Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Linjia Jiang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(14), E1383-E1392 (2014-04-08)
Deafness caused by the terminal loss of inner ear hair cells is one of the most common sensory diseases. However, nonmammalian animals (e.g., birds, amphibians, and fish) regenerate damaged hair cells. To understand better the reasons underpinning such disparities in
Da Jing et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(4), 1582-1592 (2013-12-19)
Osteocytes have been hypothesized to be the major mechanosensors in bone. How in situ osteocytes respond to mechanical stimuli is still unclear because of technical difficulties. In vitro studies have shown that osteocytes exhibited unique calcium (Ca(2+)) oscillations to fluid
Mingjuan Wu et al.
Mucosal immunology, 13(1), 47-63 (2019-08-23)
Antibiotics are extremely useful, but they can cause adverse impacts on host bodies. We found that antibiotic treatment altered the composition of the gut microbiota and the gene expression profile in the corneal tissues of postnatal mice and decreased the
N Tormo-Badia et al.
Scandinavian journal of immunology, 80(4), 250-260 (2014-06-27)
The intestinal microbiota is important for tolerance induction through mucosal immunological responses. The composition of the gut microbiota of an infant is affected by environmental factors such as diet, disease and antibiotic treatment. However, already in utero, these environmental factors