W244740
Ethyl nonanoate
natural, 98%, FG
Synonim(y):
Ethyl pelargonate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 25 °C)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
tw
119 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
oily; nutty; fruity
ciąg SMILES
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup