Kluczowe dokumenty
72669
Supelco
Fructose standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L fructose in water (nominal concentration)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
1000 mg/L fructose in water (nominal concentration)
metody
ion chromatography: suitable
Zastosowanie
environmental
food and beverages
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach kg układu SI i mierzony w odniesieniu do materiału pierwotnego z NMI, np.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com.
Uwaga dotycząca przygotowania
Do przygotowania tego CRM użyto wyłącznie materiałów o najwyższej czystości.
Komentarz do analizy
1000 mg/l fruktozy w wodzie, przygotowane z fruktozy i wody; przefiltrowane przez filtr membranowy 0,2 μm
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.