Key Documents
W220841
α-Isobutylphenethyl alcohol
98%
Synonim(y):
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
98%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; floral; herbaceous
ciąg SMILES
CC(C)CC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O/c1-10(2)8-12(13)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-13H,8-9H2,1-2H3
Klucz InChI
IUADYGVMSDKSMB-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?