Merck
W213101
Sigma-Aldrich
Benzoic acid
≥99.5%, FCC, FG
Synonim(y):
Benzene carboxylic acid, Benzene formic acid, Diacylic acid, Phenylcarboxylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
Numer FEMA:
2131
Beilstein:
636131
Numer WE:
Nr Rady Europy:
21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.021
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1021
gęstość pary
4.21 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 132 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
powder or crystals
temp. samozapłonu
1061 °F
opakowanie
poly drum of 10, 25 kg
poly bottle of 1 kg
bp
132-133 °C/10 mmHg
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
rozpuszczalność
soluble, clear, colorless (95% ethanol, 1gm/3mL)
gęstość
1.32 g/cm3 at 20 °C
ślady kationów
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Klucz InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Benzoic acid is an organic acid that is used as an antimicrobial agent, flavoring agent and preservative in its sodium salt form.
Zastosowanie
  • Photochemical Aerobic Upcycling of Polystyrene Plastics.: Benzoic acid is utilized in a novel photocatalytic process for the upcycling of polystyrene plastics. This study showcases its application in sustainable chemistry, focusing on the efficient breakdown and recycling of polymer materials (Skolia et al., 2024).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 141-141 (2012)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 249-252 (1997)
S Nacht et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 4(1), 31-37 (1981-01-01)
The transepidermal penetration and metabolic disposition of 14C-benzoyl peroxide were assessed in vitro (excised human skin) and in vivo (rhesus monkey). In vitro, the benzoyl peroxide penetrated into the skin, through the stratum corneum or the follicular openings, or both
G C Tremblay et al.
Pharmacology & therapeutics, 60(1), 63-90 (1993-10-01)
Detoxification of sodium benzoate by elimination as a conjugate with glycine, a nonessential amino acid, provides a pathway for the disposal of waste nitrogen. Since 1979, sodium benzoate has been widely used in the therapeutic regimen to combat ammonia toxicity
Renbo Wei et al.
Macromolecular rapid communications, 34(4), 330-334 (2013-01-03)
A new approach is developed to fabricate highly oriented mono-domain LCE nano/microstructures through micro-molding in capillaries. Gratings and microwires as two typical examples are fabricated and characterized by polarizing optical microscopy, optical microscopy, and scanning electron microscopy. The gratings with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W213101-1KG-K4061835565184
W213101-SAMPLE
W213101-10KG
W213101-10KG-K4061837502651
W213101-1KG
W213101-25KG
W213101-25KG-K4061834403708
W213101-SAMPLE-K4061834354918