Kluczowe dokumenty
108227
Benzanilide
98%
Synonim(y):
N-Benzoylaniline, N-Phenylbenzamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
117 °C/10 mmHg (lit.)
mp
161-163 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
diethyl ether: slightly soluble
grupa funkcyjna
amide
phenyl
ciąg SMILES
O=C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15)
Klucz InChI
ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?