TRD3D0049
Flexability+ TPE-HP flexible3D printing filament
signal white, diam. 1.75 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Średnica
1.75 mm
masa
500 geach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Elastyczny filament do druku 3D TPE-HP: Odporny na zużycie i elastyczny
Właściwości materiału
- Wysoce techniczny, elastyczny materiał, idealny w każdej sytuacji.
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie i zarysowania.
- Druk 3D obiektów o wyjątkowej odporności termicznej.
- Bardzo niska higroskopijność, nie trzeba już martwić się o wilgotność.
Właściwości materiału
- Gęstość: 1 g/cm3
- Absorpcja wody: 0.5%
- Twardość: 90 sh/A - 42 sh/D
- Odkształcenie przy zerwaniu: 40 MPa
- Udar Charpy'ego w 23 °C: Brak pęknięcia
- Udar Charpy'ego w temperaturze -30 °C: Brak pęknięcia
- Temperatura topnienia: 160 °C
- Temperatura Vicata: 131 °C
Zastosowanie
Parametry druku 3D Flexability+ TPE-HP
- Temperatura ekstrudera (dyszy): 240 +/-10 °C
- Temperatura stołu: 95 +/-10 °C
- Prędkość druku: 30-40 mm/s
- Wentylator: 0-30
- Minimalna średnica dyszy: 0,35 mm
- Materiały płyty: niebieska taśma, taśma kaptonowa itp.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TRD3D0049-1EA |