TRD3D0051
UltrafleXX TPE-E 3D printing filament
signal white, diam. 1.75 mm
About This Item
Polecane produkty
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
1.75 mm
masa
500 geach
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Może być stosowany w wielu dziedzinach przemysłu ze względu na wysoką odporność na naprężenia i agresję olejową.
- Wysoka elastyczność powrotna, obiekt bardzo szybko powróci do swojego kształtu.
- Można go używać w każdej sytuacji, ekstremalny zakres temperatur od -50°C do 120°C.
Właściwości materiału
- Gęstość: 1,15 g/cm3
- Absorpcja wody: 0.8%
- Twardość: 74 sh/A - 22 sh/D
- Odkształcenie przy zerwaniu: >200%
- Udar Charpy'ego w 23 °C: Brak pęknięcia
- Udar Charpy'ego w temperaturze -30 °C: Brak pęknięcia
- Moduł sprężystości: 25 MPa
- Temperatura mięknienia Vicat: 175 °C
Zastosowanie
- Temperatura ekstrudera (dyszy): 225 +/-10 °C
- Temperatura złoża: 45 - 95 °C
- Prędkość druku: 20-35 mm/s
- Wentylator: 0-30
- Minimalna średnica dyszy: 0,35 mm
- Materiały płyty: szkło, niebieska taśma, taśma kaptonowa itp.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TRD3D0051-1EA |