Kluczowe dokumenty
THSD1040
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, inert quartz
Synonim(y):
System katalizy heterogenicznej, bezpieczna kataliza heterogeniczna
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS D1040
dł. × śr.
116 mm × 9.2 mm
Opis ogólny
Wózki MiDiCart nadają się do użytku wyłącznie z reaktorami Thalesnano H-Cube MidiCart.
Informacje prawne
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)