Key Documents
THS01619
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
Au/TiO2
Synonim(y):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Kod UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 01619
Średnica
4 mm
Opis ogólny
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)