Kluczowe dokumenty
TEM-FF300CU
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
Synonim(y):
FOLIA FORMVAR 300# MIEDŹ25/PK
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 25
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
Cienka na 10 nm warstwa formvaru wspierała standardowe miedziane siatki o kwadratowych oczkach. Siatka miedziana, 300 mesh. Wszystkie nasze folie są układane na błyszczącej stronie siatki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)