Kluczowe dokumenty
TEM-CF400CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Synonim(y):
WĘGLOWA SIATKA KWADRATOWA - CU 400# UL 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 50
rozmiar
400 mesh
Opis ogólny
Ultracienka warstwa czystego węgla o grubości 3-4 nm na standardowych siatkach o kwadratowych oczkach. Siatka miedziana, 400 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)