TEM-CF200-NI-TH
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
Thick, size 200 mesh, box of 50
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
box of 50
rozmiar
200 mesh
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Warstwa czystego węgla o grubości 10 nm na standardowej siatce o kwadratowych oczkach. Siatka niklowa, 200 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)