TEM-CF200-CU-ET
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Extra Thick, size 200 mesh, box of 50
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
box of 50
rozmiar
200 mesh
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Warstwa czystego węgla o grubości 20-30 nm na standardowych siatkach o kwadratowych oczkach. Siatka miedziana, 200 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)