Kluczowe dokumenty
TEM-CF150CU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Grid
Standard Thickness, size 150 mesh, box of 50
Synonim(y):
Folia węglowa 150 mesh, miedź
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Materiały
carbon film
copper grid
opakowanie
box of 50
film size
5-6 nm
rozmiar
150 mesh
Opis ogólny
Siatki TEM wspierane tylko przez warstwę węgla. Cienka warstwa czystego węgla o grubości 5-6 nm osadzona po jednej stronie standardowej siatki o kwadratowych oczkach.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)