Kluczowe dokumenty
930350
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid, grid size 200 mesh, box of 50
Synonim(y):
Siatki TEM
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Nazwa produktu
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid, grid size 200 mesh, box of 50
Materiały
carbon film
copper grid
opis
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
opakowanie
box of 50
rozmiar siatki
200 mesh
Opis ogólny
Cienka warstwa czystego węgla o grubości 5-6 nm na sześciokątnych siatkach. Siatka miedziana, 200 mesh. Folia węglowa wykazuje lepsze przewodnictwo elektryczne i cieplne w wiązce elektronów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
930350-1EA4065268978016