Merck
T54003
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichloroaniline
95%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3C6H2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.46
Beilstein:
879091
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
bp
270 °C (lit.)
mp
93-95 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
Klucz InChI
GUMCAKKKNKYFEB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sławomir Kasperowicz et al.
IUBMB life, 72(6), 1211-1219 (2020-03-13)
A series of chlorine-substituted benzotriazole derivatives, representing all possible substitution patterns of halogen atoms attached to the benzotriazole benzene ring, were synthetized as potential inhibitors of human protein kinase CK2. Basic ADME parameters for the free solutes (hydrophobicity, electronic properties)
Protokoły
GC Analysis of Anilines on Equity®-5