Kluczowe dokumenty
112151
2,4-Dichloroaniline
99%
Synonim(y):
2,4-dichlorofenyloamina, 4-chloro-2-chloroanilina
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
bp
245 °C (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
Klucz InChI
KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Phototransformation of 2,4-Dichloroaniline: Studies the phototransformation of 2,4-Dichloroaniline in freshwater environments, crucial for understanding its environmental degradation and implications for water purification technologies (Ucun et al., 2021).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?