Merck
T342254
Sigma-Aldrich
5-(azidomethyl)-2′-deoxyuridine (AmdU)
Synonim(y):
5-(azidomethyl)-1-((2R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, AmdU
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O5
Masa cząsteczkowa:
283.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
Poziom jakości
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](N2C(NC(C(CN=[N+]=[N-])=C2)=O)=O)C1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-14-12-2-5-3-15(10(19)13-9(5)18)8-1-6(17)7(4-16)20-8/h3,6-8,16-17H,1-2,4H2,(H,13,18,19)/t6-,7+,8+/m0/s1
Klucz InChI
JKSAKMHLWMCADM-XLPZGREQSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
5-(azydometylo)-2′-deoksyurydyna (AmdU) wykazuje dobrą stabilność chemiczną i zdolność do metabolicznego znakowania komórkowego DNA. Po włączeniu do komórkowego DNA przez endogenne enzymy, AmdU może być wykrywana zarówno za pomocą katalizowanej miedzią(I) cykloaddycji azydkowo-alkilowej (CuAAC), jak i promowanej przez szczep cykloaddycji azydkowo-alkilowej (SPAAC).
Azydek modyfikowany nukleozydem do metabolicznego znakowania DNA.
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T342254-5MG4061833257005