Kluczowe dokumenty
T511293
(2′S)-2′-Deoxy-2′-fluoro-5-ethynyluridine, (F-ara-EdU)
AldrichCPR
Synonim(y):
1-(2-dezoksy-2-fluoro-β-D-arabinofuranozylo)-5-etynylo-2,4(1H,3H)-pirymidynodion
About This Item
Polecane produkty
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](F)[C@@H]1O)N2C=C(C#C)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C11H11FN2O5/c1-2-5-3-14(11(18)13-9(5)17)10-7(12)8(16)6(4-15)19-10/h1,3,6-8,10,15-16H,4H2,(H,13,17,18)/t6-,7+,8-,10-/m1/s1
Klucz InChI
YEEGMPUOCRQFRV-IBCQBUCCSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)