Key Documents
SYNK161922
Synthware organic chemistry kit
joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware K161922, chemistry kit, chemistry set
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
K161922
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Synthware organic chemistry kit is designed for use in college organic chemistry teaching courses. Kit includes 1 each of the following material:
Claisen adapter
Distillation adapter, 75° Angle
Vacuum take-off adapter
Inlet/Thermom
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)